Titration KF
Titration KF
Sélection de titrimètres volumétrique ou coulométrique Karl Fisher et de réactifs associés pour la détermination de la teneur en eau.
  • Les titrimètres volumétrique Karl Fischer sont destinés aux volumes d'eau intermédiaires à importants (en mg) combinant détermination rapide et précise de la teneur en eau et fonctionnement facile
  • Les titrimètres coulométrique Karl Fischer sont destinés aux petits volumes d'eau (en µg) combinant détermination rapide et précise de la teneur en eau et fonctionnement très simple
  • Réactifs Karl Fischer