De Merck à Merck Millipore pour l'industrie pharmaceutique
Les solvents, acides, sels LiChrosolv® et EMSURE®, les colonnes de chromatographie Chromolith® et le préleveur d'air MAS-100 NT® pour votre activité en industrie pharmaceutique.
De Merck à Merck Millipore pour l'industrie pharmaceutique
Vous aimez les produits chimiques Merck mais il est difficile de trouver le bon produit pour votre application pharmaceutique ? Ne cherchez pas plus loin.
Merck a mis au point cette campagne pour l'industrie pharmaceutique pour vous donner une vision complète de tous les produits disponibles pour votre application.
Du très connu acétonitrile 1.00030.2500 au système de purification de l'eau Milli-Q® de Merck Millipore.
Découvrez une sélection de solvents, acides, basesétalons pour l'ICP, systèmes d'analyse de l'eau, etc. 
Tout est réuni pour vos applications en chromatographie, environnement, prélèvement d'air, contrôle qualité, préparation d'échantillon, détermination de l'eau, analyse des éléments, etc.  
R&D
Top
Colonnes Chromolith® WP300 pour les bio-applications
Les nouvelles colonnes Chromolith® WP300 sont spécialement conçues pour les bio-applications. Ces colonnes de silice monolithique à larges pores (300 Å) sont constituées d'un seul barreau continu de silice poreuse de haute pureté qui est ensuite greffée avec un groupement C18, C8, C4 ou Protéine.
Avantages des colonnes préparatives :
  • Une bio-récupération élevée et des sélectivités spécifiques pour les biomolécules
  • Des séparations à grande vitesse possible
  • Une durée de vie des colonnes sensiblement plus longue
  • Une résistance élevée au colmatage de la colonne
  • Des réductions de coûts grâce à un débit d'échantillons supérieur et à la durabilité de la colonne
Voir les colonnes Chromolith® WP300
Colonnes HPLC Chromolith® HR (Haute Résolution)
Les colonnes Chromolith® sont uniques sur le marché de la chromatographie. Elles sont constituées d'un seul barreau de silice monolithique de haute pureté. C'est le résultat d'une structure de pores bimodale qui améliore grandement les performances chromatographiques en termes d'efficacité de séparation et de contre-pression de colonne.
Voir les colonnes Chromolith® HR
Contrôle Qualité
Top
Environnement
Top
Voir les spectrophotomètres Spectroquant®
Production
Top
TSB de haute qualité
Le Bouillon Trypticase Soja (Tryptic Soy Broth (TSB)) de Merck est testé pour vérifier sa stérilité et l'absence de mycoplasmes.Il se présente sous la forme de granules haute performance, conditionné sous triple emballage et prêt à être utilisé en salles propres
Voir la sélection de TSB ci-dessous :
Bouillon trypticase soja, sans composé d'origine animale, irradié, triple emballage, 5kg
Bouillon trypticase soja, irradié, triple emballage, 5kg
Msynth®plus pour la synthèse organique
Les produits Msynth®plus sont spécialement développés pour la synthèse organique dans des environnements réglementés pour rendre la qualification des matières premières aussi simple que possible. La gamme est qualifiée pour une utilisation en synthèse GMP et optimisée pour la recherche, le développement de procédés et la production. L'offre comprend des produits chimiques organiques et inorganiques, incluant des building blocks (synthons), des réactifs, des solvants, des produits pour les process industriels et des additifs. 
Voir les produits Msynth®plus
Général
Top
Acides en flacons de sécurité Safebreak
Les flacons Safebreak en verre de Merck ont un revêtement en PE (polyéthylène). Si le verre casse, les éclats de verre sont retenus par l'enveloppe en PE.
Voir les acides en flacons de sécurité Safebreak®
Extran®
Les agents de nettoyage Extran® sont conçus pour une utilisation dans les laboratoires et les installations de production. Ils assurent un nettoyage complet et sans résidus. Tous les ingrédients actifs sont biodégradables.
Voir les produits Extran®
Chemizorb®
Les absorbants Chemizorb® sont constitués de copolymères minéraux ou synthétiques poreux, qui sont chimiquement inertes. En fonction du type, ils sont capables d'absorber de 100 à 400 % de leur poids moléculaire de matière liquide. Ils sont conçus pour absorber les liquides renversés de façon rapide et sûre.
Voir les produits Chemizorb®
Système de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000
Le Milli-Q® IQ 7000 est conçu pour que vos expériences soient exemptes de traces de contaminants ioniques. C'est un système qui fournit de l'eau ultra pure à faible COT (Carbone Oxydable Total) quand il est associé à son nouveau distributeur d'eau Q-POD®. Les avantages :
  • Compact et ergonomique
  • Une distribution simple et intuitive
  • Une lampe UV éco-responsable (sans mercure)
  • Des médias de purification avec des performances exceptionnelles
Voir les produits Milli-Q®