Grattoirs de cellules avec lame douce et souple pour le retrait en douceur des cultures monocouches afin de minimiser les dommages causés à la cellule.
Séparation facile et complète des monocouches grâce à une lame fine et souple supplémentaire
Lorsqu'une pression à la baisse est appliquée à la poignée, la lame peut éliminer toutes les cellules sur son chemin en un seul passage
Stérilisation par irradiation aux rayons gamma, emballage individuel