Imprimer
Votre recherche pour: Sorbants SPE
21  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (7061-00)
Fournisseur: Avantor
Description: SPE sorbent for clean-up columns. Suitable for the determination of Hydrocarbon Oil Index according ISO 9377-2 and NEN 5733.
UOM: 1 * 100 g
Certificats
Fournisseur: G-Biosciences
Description: These cross-linking agents contain at least two reactive groups that are reactive towards numerous groups, including sulphydryls, amines and carbohydr...
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Description: The high purity CHROMABOND® adsorbents can be used for a self-filling of SPE columns or further analytical applications.
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Description: The base resin is PEG-PS-copolymer (90 µm), functionalised with 4-hydroxy-methylpenoxyacetic acid.
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Description: H-Arg(Pbf)-HMPB NovaPEG resin, 0.20 - 0.60 mmol/g, 1 g
Fournisseur: VARIAN
Description: PL-Rink resin, 1% DVB, 0,7 mmol/g, 75 - 150 μm, 100 g
Fournisseur: VARIAN
Description: PL-Wang resin, 1% DVB, 1,1 mmol/g, 75 - 150 μm, 1 kg
Fournisseur: VARIAN
Description: Matériau en vrac Hydromatrix™
Fournisseur: VARIAN
Description: Bondesil PSA bulk sorbent, 40 µm, 10 g
Fournisseur: VARIAN
Description: This macroporous polystyrene product has a much higher loading compared to conventional functionalised silica SPE media and is compatible with all pol...
Fournisseur: VARIAN
Description: Strongly basic anion exchanger, Cl⁻ form. Moist, light yellow spherules.
Fournisseur: VARIAN
Description: PL-CMS resin, 1% DVB, 1,0 mmol/g, 75 - 150 μm, 1 kg
Fournisseur: VARIAN
Description: PL Cl-Trt-Cl resin, 1% DVB, 1,4 mmol/g, 75 - 150 µm, 100 g
Fournisseur: VARIAN
Description: PL-Guanidine MP SPE, flangeless, 500 mg/6 ml
Fournisseur: VARIAN
Description: Aminomethylstyrene resin is a particularly versatile material suitable for the attachment of a variety of spacers, handles and linkers (for use in sol...
Fournisseur: VARIAN
Description: PL-HCO₃ MP resin, 1,8 mmol/g, 100 Å, 150 - 300 μm, 100 g
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom