Imprimer
Attaches Hoffmann, ultra-résistantes
Fournisseur: S Murray & Co
MURRL142/02EA 32.1 EUR
MURRL142/02
Attaches Hoffmann, ultra-résistantes
Pinces Clips pour tubes
Attache ultra-résistante munie d'une vis à clef en laiton nickelé et d'une barre inférieure à charnière.
  • Largeur de serrage = largeur de la plaque