Imprimer
Tubing clips
Fournisseur: S Murray & Co
229-0589EA 39.4 EUR
229-0589
Tubing clips
Pinces Clips pour tubes
Copolymère acétal
  • Pour tuyaux en caoutchouc et PVC souples dotés d'un diamètre externe de 14 mm maximum
  • La partie latérale articulée permet un serrage autour des tuyaux déjà connectés à l'appareil
  • Le réglage de la vis garantit un contrôle de débit précis
  • Le matériau est facile à nettoyer, stérilisable et résistant à la plupart des acides et alcalis