Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Congélateurs Revco® à ultrabasse température, Revco®, série DXF
Fournisseur: REVCO TECHNOLOGIES
Revco®
471-1055EA 7593 EUR InStock
471-1055 471-1057 471-1056
Congélateurs Revco® à ultrabasse température, Revco®, série DXF
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Les congélateurs à ultrabasse température Revco® DXF verticaux –40 °C sont parfaitement adaptés pour les sciences de la vie, l'université, le gouvernement et les comptes universitaires où des commandes accessibles et une surveillance en un coup d'œil sont préférées. Un panneau de commande facile à utiliser par microprocesseur, situé au niveau des genoux, un système de surveillance et un enregistreur de courbes en option sont conçus pour protéger les échantillons de valeur sans compromettre les performances. Ces congélateurs offrent un fonctionnement aisé à quatre boutons et une interface utilisateur intuitive claire. Un simple affichage de la température et des LED aident les utilisateurs néophytes à paramétrer la température de consigne et les alarmes.
  • Les indications d'alarme comprennent : haute température et basse température, panne de courant, porte entrouverte, condenseur chaud, défaillance de la sonde et batterie faible
  • Cinq portes du compartiment intérieur afin de réduire la perte d'air froid, d'améliorer le retour à la bonne température après la fermeture des portes (option cinq portes disponible)
  • Poignée de porte verrouillable ergonomique
  • Filtre à air facile à enlever
Les caractéristiques de construction sont les suivantes : 5 portes du compartiment intérieur qui minimisent la perte d'air froid/l'intrusion d'air chaud pendant l'ouverture de la porte, un intérieur et des clayettes en acier inoxydable renforcé, un joint de porte à trois points, des armoires à parois épaisses avec finition époxy pulvérisée, une isolation en polyuréthane expansé sur place de 127 mm, une poignée ergonomique, un emplacement pratique du filtre à air pour l'inspection et le remplacement, deux roulettes verrouillables de 50,8 mm, une élimination des surtensions, un compensateur automatique de tension pour répondre aux haute et basse tensions, des réfrigérants HFC écologiques, un orifice d'équilibrage des pressions sur tous les congélateurs verticaux pour faciliter une nouvelle entrée après ouverture de la porte.
Des systèmes de sauvegarde en option injectent du CO2 liquide ou du LN2 lorsque la température de l'armoire remonte à un niveau prédéfini.
Plage de températures : -10 à -40 °C
Order Now
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité