Ces lingettes pour salle blanche coupées au couteau et non lavées sont constituées de tissu tricoté en fils continus 100% polyester. Elles sont conçues pour répondre aux besoins entre les lingettes lavées plus onéreuses et les lingettes non tissées moins coûteuses pour usage moins critique.
- Pas de liants ni de tensioactifs
- Faible contamination par rapport aux lingettes non tissées
- Grande résistance à l'abrasion, bonne absorption
- Chimiquement compatibles avec l'isopropanol, l'acétone et d'autres solvants
- Douces au toucher et bords adaptés aux surfaces fragiles
Idéales pour une utilisation dans les zones de fabrication de circuits intégrés et la fabrication de CD/DVD. Conviennent également à l'emballage et l'essuyage d'équipement, et à l'application et au retrait de solutions de nettoyage et de désinfection dans les zones moins critiques.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur : blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.