Imprimer
Lingettes pour salle blanche, présaturées, SatPax® 670-R
Fournisseur: Berkshire
SatPax®
BERKSPX670R.001.12EA 32.1 EUR
BERKSPX670R.001.12
Lingettes pour salle blanche, présaturées, SatPax® 670-R
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Les lingettes pré-humidifiées SatPax® 670-R sont fabriquées avec un niveau plus élevé de saturation que les lingettes SatPax® 670. Elles prennent en charge le temps de contact avec les solutions critiques nécessaire dans les industries réglementées. Elles sont composées d'un mélange non tissé et enchevêtré par procédé hydraulique de 55% de cellulose et de 45% de polyester, et d'un haut niveau de saturation de 70% d'isopropanol
et de 30% d'eau désionisée.
  • Faible émission de particules et fibres, exempts de liants secondaires
  • Douces, très absorbantes et solides, grande résistance à l'humidité
  • Éliminent les flacons pistolets de solvant et les niveaux de saturation non contrôlés
  • Un haut niveau de saturation est idéal pour le retrait des résidus de nettoyage et de désinfection en environnements régulés
Conçues pour le nettoyage humide des surfaces critiques où le contrôle des solvants inflammables et des concentrations de solvants inflammables est nécessaire. Conviennent également au nettoyage final des surfaces ou des produits avant la fabrication ou l'emballage.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur : blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904