Imprimer
Suture, Premilene® (B. Braun)
Fournisseur: B. Braun
BRAUC2090619EA 711 EUR
BRAUC2090619
Suture, Premilene® (B. Braun)
La suture Premilene est composée de PP isotactique avec une structure moléculaire régulière et longitudinale.
  • Résistance prolongée à la tension
  • Valeurs adéquates d'élasticité et d'allongement pour un nœud stable et sûr
  • Flexibilité pour un nouage facile et une suture confortable
  • Monofilament solide, lisse et flexible
  • Aiguille arrondie coupante et micro-point DSMP 13