Imprimer
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®
Fournisseur: Quantabio
733-2234EA 797 EUR
733-2234 QUNT95132-250B 733-2232 733-2230 733-2163 733-2162 733-2161 QUNT95133-02K QUNT95132-125B QUNT95134-950B QUNT95134-600B QUNT95132-400B QUNT95134-400B QUNT95132-950B QUNT95134-125B 733-2909 733-2908 QUNT95132-600B QUNT95134-250B QUNT95134-02K QUNT95134-05K
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix® est un mélange prêt à l'emploi, hautement sensible pour transcription PCR (RT-qPCR) inverse quantitative des modèles d'ARN.
  • Surpasse les inhibiteurs communs tels que les polysaccharides, les hèmes/hémoglobine, l'acide humique, la mélanine
  • Adapté aux conditions de cycle qPCR rapides ou standard
  • La large plage dynamique garantit des données fiables issues de précieux échantillons fiables
  • Le multiplexage est activé - prend en charge la détection de quatre cibles au maximum
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix® est un réactif polyvalent et robuste pour qPCR en temps réel et offre une sensibilité maximale et une efficacité de PCR optimale avec une large gamme de compositions chimiques de sonde fluorogénique, notamment les sondes d'hydrolyse TaqMan®.