Imprimer
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
WAKO321-86183EA 0 EUR
WAKO321-86183
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Formule: C₃₃H₅₇DyO₆
MW: 712,302 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000017
Numéro CAS: 15522-69-7