Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
33531.06EA
280
EUR
33531.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Formule:
C₃₃H₅₇HoO₆ MW: 714,732 g/mol Point de fusion: 179…183 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070457 Numéro CAS: 15522-73-3 |