Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
|
Attention
|
40621.03EA
129
EUR
40621.03
40621.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Formule:
C₃₃H₅₇O₆Ti MW: 597,669 g/mol Point d'ébullition: 75 °C (0,1 mmHg) (subl.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145466 Numéro CAS: 181418-64-4 |