Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Cuivre(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydraté
14505.03EA
49.5
EUR
14505.03
Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formule:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O MW: 477,64 g/mol (anhy) Point d'ébullition: 220 °C (déc.) Point de fusion: ∼ 100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151019 Numéro CAS: 155640-85-0 |