Imprimer
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Attention
Synonyms: Hafnium 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
19275.04EA 44.9 EUR
19275.04
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Formule: C₂₀H₁₆F₁₂O₈Hf
MW: 790,81 g/mol
Point de fusion: 128…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078027
Numéro CAS: 17475-68-2