Imprimer
Tricyclohexylphosphine ∼18% ∼0.60 mol/L dans le toluène (contains Tricyclohexylphosphine Oxide)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1165-25MLEA 66 EUR
TCIAT1165-25ML
Tricyclohexylphosphine ∼18% ∼0.60 mol/L dans le toluène (contains Tricyclohexylphosphine Oxide)
Tricyclohexylphosphine
Formule: C₁₈H₃₃P
MW: 280,43 g/mol
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD00003853
Numéro CAS: 2622-14-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/19/28995219.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric back titration) 18.0 to 20.0 w/w%