Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21689.06EA
72.4
EUR
B21689.06
B21689.03
B21689.14
Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Fmoc-D-phenylalanine
Formule:
C₂₄H₂₁NO₄ MW: 387,4 g/mol Point de fusion: 181…185 °C |
Numéro MDL:
MFCD00062955 Numéro CAS: 86123-10-6 |