Imprimer
Fmoc-D-phenylalanine
BACE4005952.0100EA 939 EUR
BACE4005952.0100 BACE4005952.0005 BACE4005952.0025
Fmoc-D-phenylalanine
Fmoc-D-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062955
Numéro CAS: 86123-10-6