HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Fournisseur: Molekula
MOLEM53412202EA
0
EUR
MOLEM53412202
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formule:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP MW: 380,2 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00274639 Numéro CAS: 148893-10-1 |