Imprimer
3-Hydroxy-1,8-naphthalic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0278-5GEA 184 EUR
TCIAH0278-5G
3-Hydroxy-1,8-naphthalic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Hydroxy-1,8-naphthalic anhydride
Formule: C₁₂H₆O₄
Numéro MDL: MFCD00059759
Numéro CAS: 23204-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency