Imprimer
4-Anilino-1-methylpiperidine ≥98%
Danger
H27276.14EA 323 EUR
H27276.14
4-Anilino-1-methylpiperidine ≥98%
4-Anilino-1-methylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,28 g/mol
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06408133
Numéro CAS: 22261-94-5