4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
A11839.06EA
245
EUR
A11839.06
A11839.14
A11839.03
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Formule:
C₁₆H₁₂O₄ MW: 268,27 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013994 Numéro CAS: 100-31-2 |