1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
367648-5GEA
109
EUR
367648-5G
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Formule:
C₁₆H₁₄N₂O₂ MW: 266,29 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00001198 Numéro CAS: 2475-44-7 |