Imprimer
3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
H32163.06EA 241 EUR
H32163.06
3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
3-Bromo-6-fluorochromone
Formule: C₉H₄BrFO₂
MW: 243,03 g/mol
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094003
Numéro CAS: 179111-05-8