Triethylphosphine sulphide
Supplier: Alfa Aesar
30392.04EA 159 EUR
30392.04
Triethylphosphine sulphide
Triethylphosphine sulphide
Formula: C₆H₁₅PS
MDL Number: MFCD00014462
CAS Number: 597-51-3
EINECS: 000-000-0
UN: 3464
ADR: 6.1,III