1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
B25732.06EA
200
EUR
B25732.06
B25732.03
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formule:
C₄H₄N₂O₂ MW: 112,09 g/mol Point de fusion: 211 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077436 Numéro CAS: 1621-91-6 |