1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
B20629.06EA
70.2
EUR
B20629.06
B20629.14
1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
1,2-Epoxycyclopentane
Formule:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Point d'ébullition: 101…102 °C Densité: 0,965 Point d'éclair: 10 °C (50 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00005161 Numéro CAS: 285-67-6 ADR: 3,III |