2-Mercaptothiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
|
Attention
|
TCIAM1739-1GEA
35.2
EUR
TCIAM1739-1G
TCIAM1739-5G
2-Mercaptothiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Mercaptothiazole
Formule:
C₃H₃NS₂ MW: 117,19 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00022449 Numéro CAS: 82358-09-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |