Imprimer
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
MAYBCC05801DAEA 0 EUR
MAYBCC05801DA MAYBCC-05801.0003 MAYBCC05801.250 MAYBCC05801-0001
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₂S
MW: 157,1900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052943
Numéro CAS: 53137-27-2