Imprimer
D(-)-β-mercaptovaline
BACE4032629.0005EA 0 EUR
BACE4032629.0005 BACE4032629.0025
D(-)-β-mercaptovaline
D(-)-β-mercaptovaline
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064302
Numéro CAS: 52-67-5