Imprimer
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide
MAYBTL00670.10EA 0 EUR
MAYBTL00670.10 MAYBTL00670.50 MAYBTL00670DA
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₉H₇BrF₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00203979
Numéro CAS: 175278-18-9