3'-(Methylthio)acetanilide
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1671-25GEA
179
EUR
TCIAM1671-25G
3'-(Methylthio)acetanilide
3'-(Methylthio)acetanilide
Formule:
C₉H₁₁NOS |
Numéro CAS:
2524-78-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Amber to Dark green powder to crystal |