Imprimer
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Attention
Synonyms: Potassium trifluoro(2-(methylthio)phenyl)borate
H52587.06EA 560 EUR
H52587.06
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KS
MW: 230,10 g/mol
Point de fusion: 274…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115773
Numéro CAS: 850623-77-7