Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16174400EA
74.4
EUR
EHERC16174400
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Formule:
C₁₄H₁₈O₆ MW: 282,29 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00042842 Numéro CAS: 117-82-8 |