Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
EDQMY0000300EA
234
EUR
EDQMY0000300
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Formule:
C₇H₆NNaO₃·2H₂O MW: 211,14 g/mol (175,12 anhy) |
Numéro MDL:
MFCD00064392 Numéro CAS: 6018-19-5 |