Imprimer
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
Danger
L17545.03EA 41.5 EUR
L17545.03
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄F₅NO₂S
MW: 249,16 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (2 mmHg)
Densité: 1,662
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221621
Numéro CAS: 2613-26-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III