Pentacopper silicide ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
12844.22EA
355
EUR
12844.22
12844.14
Pentacopper silicide ≥99.5% (base métaux)
Pentacopper silicide
Formule:
Cu₅Si MW: 345,79 g/mol Point de fusion: 825 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134719 Numéro CAS: 12159-07-8 |