2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
L20025.03EA
223
EUR
L20025.03
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide 95%
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide
Formule:
C₅H₂ClFN₂O₃ MW: 192,53 g/mol Point de fusion: 176…178 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04039346 Numéro CAS: 101664-56-6 EINECS: 000-000-0 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |