Imprimer
N-Fmoc-glycine
BACEB-1330.0025EA 65.6 EUR
BACEB-1330.0025 BACEB-1330.1000 BACE4003078.0100 BACE4003078.0500
N-Fmoc-glycine
N-Fmoc-glycine
Formule: C₁₇H₁₅NO₄
MW: 297,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037140
Numéro CAS: 29022-11-5