4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0386.01EA
1830
EUR
PROOMM0386.01
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule:
C₁₀H₁₀ClN₃O₂ MW: 239,66 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00051734 Numéro CAS: 23680-84-4 |