Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12871.30EA
808
EUR
A12871.30
A12871.09
A12871.18
Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Dinonyl phthalate (mixture of isomers)
Formule:
C₂₆H₄₂O₄ MW: 418,62 g/mol Densité: 0,97 Point d'éclair: 216 °C (421 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036237 Numéro CAS: 84-76-4 |