Imprimer
Di-n-octyl phthalate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILULM61291.2EA 285 EUR
PROOCILULM61291.2
Di-n-octyl phthalate
Di-n-octyl phthalate
Formule: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015292
Numéro CAS: 117-84-0