Di-n-octyl phthalate, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
31301-250MGEA
39.2
EUR
31301-250MG
Di-n-octyl phthalate, Supelco®
Di-n-octyl phthalate
Formule:
C₂₄H₃₈O₄ MW: 390,56 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00015292 Numéro CAS: 117-84-0 |