Imprimer
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%, JRD
Danger
H31690.03EA 117 EUR
H31690.03 H31690.MD
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%, JRD
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832366
Numéro CAS: 1017779-49-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III