Imprimer
3,5-Difluorosalicylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32940.03EA 120 EUR
H32940.03 H32940.MD
3,5-Difluorosalicylic acid ≥98%
3,5-Difluorosalicylic acid
Formule: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,10 g/mol
Point de fusion: 187…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203609
Numéro CAS: 84376-20-5