3-Thiophenesulphonyl chloride
MAYBCC13103CBEA 0 EUR
MAYBCC13103CB MAYBCC13103DA
3-Thiophenesulphonyl chloride
3-Thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄H₃ClO₂S₂
MDL Number: MFCD02682011
CAS Number: 51175-71-4
UN: 3261
ADR: 8,III