4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98%
|
Attention
|
H32530.22EA
193
EUR
H32530.22
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98%
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Formule:
C₁₃H₈FNO MW: 213,21 g/mol Point de fusion: 67…68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01815090 Numéro CAS: 215589-24-5 |