Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17940.22EA
144
EUR
A17940.22
A17940.36
A17940.14
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,23 g/mol Point d'ébullition: 157…159 °C (19 mmHg) Densité: 1,135 Point d'éclair: >100 °C (212 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008454 Numéro CAS: 23786-14-3 |