Imprimer
Dicyclohexylphenylphosphine 95%
Attention
ACRO407080010EA 66.2 EUR
ACRO407080010
Dicyclohexylphenylphosphine 95%
Dicyclohexylphenylphosphine
Formule: C₁₈H₂₇P
MW: 274,38 g/mol
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003854
Numéro CAS: 6476-37-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
Titration with HClO4 ≥94 %